Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphate, Dinatriumsalzhydrat, 98 % Artikelnummer.: 10143940
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphate, Dinatriumsalzhydrat, 98 %
Artikelnummer. 10143940
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10143940
Marke: Thermo Scientific Chemicals 164670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5Na2O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 471.17
MDL-Nummer MFCD00150927
InChI-Schlüssel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Extinktion 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (5% w/v in water) Clear colorless
Spektrophotometrie 97.5 to 102.5% (ADP-Na2H,on dry basis) (calculated) 82% min. (ADP,on as is basis) (lambda max. 260nm) molar absorptivity 15000+/-2%,pH 7
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] Hydrogenphosphat
Formelmasse 471.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number164672500,164670050,164670010
ChargennummerA0448796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2024 Catalog Number164672500,164670050,164670010
ChargennummerA0406161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number164672500,164670050,164670010
ChargennummerA0417736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number164672500,164670050,164670010
ChargennummerA0439236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog Number
Produktidentifikator
  • Adenosine-5'-diphosphate, disodium salt hydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphate, Dinatriumsalzhydrat, 98 % >