Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphate, Dinatriumsalzhydrat, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate |
Extinktion | 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260) |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | (5% w/v in water) Clear colorless |