Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal-Large Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5920751000
335.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-x4Universal-Large Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Karten
Spezifikation
Rundboden | |
17,5 mm | |
S-4xUniversal-Large | |
24 |
24 x 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden | |
123 mm | |
24 | |
2/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß > 24 x 14 ml-Rundboden-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur