Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologischer Gütegrad
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Mikrobielle Medien
Spezifikation
Spezifikation
Form | Pulver |
Güte | Bakteriologisch |
Produkttyp | Agar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobielle Medien |
Verpackungsart | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468466 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 443572500,443570010,443570050 |
A0465375 | Analysenzertifikat | 12/08/2024 | 443572500,443570010,443570050 |
A0462744 | Analysenzertifikat | 15/05/2024 | 443572500,443570010,443570050 |
A0458547 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | 443572500,443570010,443570050 |
A0442149 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | 443572500,443570010,443570050 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28