Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lösungsmittelfiltration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
204.00 € - 432.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelfiltration |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17134611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8047 |
350 μl | 0,2 μm | PTFE |
352.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17114621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8129 |
1 mL | 0,45 μm | Supor (PES) |
213.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17124621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8130 |
1 mL | 1,2 μm | Supor (PES) |
239.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17144611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8048 |
350 μl | 0,45 μm | PTFE |
308.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17174631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8247 |
2 mL | 0,2 μm | PTFE |
234.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17164621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8147 |
1 mL | 0,2 μm | PTFE |
403.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17174621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8148 |
1 mL | 0,45 μm | PTFE |
432.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17104641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8582 |
350 μl | 0,2 μm | wwPTFE |
337.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17144641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8682 |
1 mL | 0,2 μm | wwPTFE |
223.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17154641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8684 |
1 mL | 0,45 μm | wwPTFE |
206.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17114641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8584 |
350 μl | 0,45 μm | wwPTFE |
337.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17184631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8248 |
2 mL | 0,45 μm | PTFE |
234.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17184641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8782 |
2 mL | 0,65/0,2 μm | wwPTFE |
230.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17194641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8784 |
2 mL | 0,45 μm | wwPTFE |
204.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
Nicht steril | |
Lösungsmittelfiltration |