Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lösungsmittelfiltration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 8048
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81700kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PTFE | |
Nicht steril | |
10 St./Packung |
0,45 μm | |
Lösungsmittelfiltration | |
350 μl |