Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lösungsmittelfiltration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8148
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17174621
  • 432.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Unsteril
5/Packung
0,45 μm
Lösungsmittelfiltration
1 mL