Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Kapseln mit Supor™ Membran, steril
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
Marke: Cytiva 12991
182.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
Je 1 |
0,8/0,2 μm | |
500 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |