Learn More
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt)
Artikelnummer. 10320995
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10320995
Marke: Invitrogen™ AM9932
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nuklease-freies Wasser (nicht mit DEPC behandelt) wurde entionisiert, in den Endbehälter gefiltert und autoklaviert.
  • Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) wurde entionisiert, in die endgültige Flasche gefiltert und autoklaviert.
  • Das Wasser ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
  • Gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Da dieses Wasser nicht mit DEPC behandelt ist, wird es für Anwendungen empfohlen,  bei denen  sich Rückstände von DEPC als schädlich erweisen könnten (z. B. bei Oozytenmikroinjektion).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Behandlung(en) keine CD
Menge 1 x 1000 ml
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Ambion