Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Glasfaserfilter
Erhältlich mit GxF mehrschichtigem Glasfaser-Vorsatzfilter, für zwei- bis vierfachen Durchsatz gegenüber Standard-Glasfaser-Vorfiltervorrichtungen, für eine schnelle und einfache Filtration von besonders schwer zu filternden Proben.
137.00 € - 2445.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Borosilikatglasfaser |
---|---|
Porengröße | 1 μm |
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17174341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4529 |
25 mm | 1000/Packung |
2445.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17134341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4523 |
25 mm | 50/Packung |
137.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17144341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4524 |
37 mm | 15/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Borosilikatglasfaser | |
1 μm | |
Unsteril | |
Polypropylen |