Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Glasfaserfilter
Erhältlich mit GxF mehrschichtigem Glasfaser-Vorsatzfilter, für zwei- bis vierfachen Durchsatz gegenüber Standard-Glasfaser-Vorfiltervorrichtungen, für eine schnelle und einfache Filtration von besonders schwer zu filternden Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.98800kg
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Borosilikatglasfaser | |
Unsteril | |
60/Karton | |
37 mm |
1 μm | |
Polypropylen | |
15/Packung |