Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Glasfaserfilter
Erhältlich mit GxF mehrschichtigem Glasfaser-Vorsatzfilter, für zwei- bis vierfachen Durchsatz gegenüber Standard-Glasfaser-Vorfiltervorrichtungen, für eine schnelle und einfache Filtration von besonders schwer zu filternden Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4529
2280.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.21900kg
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Borosilikatglasfaser | |
Unsteril | |
1000/Packung |
1 μm | |
Polypropylen | |
25 mm |