Learn More
Acetophenonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459393
Acetophenonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459393
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11459393
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11804.30
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Ligand in der Übergangsmetall-Komplex-Katalysatorchemie verwendet. Oxim wirkt als Antioxidans, Radikalfänger, der in der Textil-, Kunststoff-, Lack-, Waschmittel- und Gummiindustrie eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Ethylalkohol, nahezu transparent.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-91-2
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00013931 MFCD00013931
InChI-Schlüssel JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Synonym acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5464950
IUPAC-Name (NE)-N-(1-Phenylethyliden)hydroxylamin
SMILES C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone oxime
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (20 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1562059
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Formelmasse 135.16
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Acetophenonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >