Learn More
2-Butanonoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butanonoxim wurde als Reagenz und Lösungsmittel bei der Synthese von Ketoimin- und 2,4-Dipyridyl-1,3,5-triazapentadien-Palladium(II)-Komplexen eingesetzt. Es wurde auch bei der Synthese des neuartigen Acetaldiimin-Kobaltkomplexes [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}] verwendet. Methylethylketoxim wird hauptsächlich als Antihautmittel in Alkydharz-Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 114 g/l. Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
2-Butanonoxim wurde als Reagenz und Lösungsmittel bei der Synthese von Ketoimin- und 2,4-Dipyridyl-1,3,5-triazapentadien-Palladium(II)-Komplexen eingesetzt. Es wurde auch bei der Synthese des neuartigen Acetaldiimin-Kobaltkomplexes [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}] verwendet. Methylethylketoxim wird hauptsächlich als Antihautmittel in Alkydharz-Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 114 g/l. Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butanone oxime |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 0.921 |
Siedepunkt | 152°C to 153°C |
Flammpunkt | 62°C (144°F) |
Brechungsindex | 1.443 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1698241 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents . |
Formelmasse | 87.12 |