Learn More
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Landwirtschaft verwendet wird. Es ist außerdem ein wichtiger Rohstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (330 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Es ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Landwirtschaft verwendet wird. Es ist außerdem ein wichtiger Rohstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (330 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone oxime |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Dichte | 0.901 |
Siedepunkt | 133°C to 135°C |
Flammpunkt | 60°C (140°F) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1560146 |
Merck Index | 14,75 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (330g/L at 20°C). |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone oxime
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Propanone, oxime
Name des Produkts
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur