Learn More
Fisher Chemical Acetone AR. , 5 L Jerrycan
Marke:  Fisher Chemical A/0600/JC21
65.44 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Acetone AR. , 5 L Jerrycan
Artikelnummer. 16298931
  • 159.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2532304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PC17,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS
Chargennummer2529281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PC17,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS
Chargennummer2527023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS
Name des Produkts
Fisher Chemical Acetone AR. , 5 L Jerrycan >