Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Führen Sie präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit den farbcodierten Pufferflaschen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 910107
19.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10653951
  • 20.56 € / 475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
  • Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
  • Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
  • Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
  • Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Puffer, Flaschen
pH-7.00-Puffer (gelb)
pH -Messgerät und Elektrode
Flüssigkeit
Pufferlösung
Flasche
Gelb
für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
7
475 ml
Wasser, Dibasic, Kaliumdihydrogenphosphat, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxan, FD und C gelb Nr. 5, Natriumphosphat
Ja
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSDZ2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number910107
ChargennummerSDZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number910107
ChargennummerDZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number910107
ChargennummerCO1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number910107
ChargennummerCQ3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910107
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    4
    Minuten
    18
    Sekunden
    54
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen > pH 7,00-Puffer, gelb farbkodiert, 475 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.