Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Artikelnummer. 10114234
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
475 ml
475 mL
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
10,01 ±0,02 pH
12,46 ± 0,03 pH
4,01 ± 0,01 pH
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
7
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
missing translation for 'unitSize'
475 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. 10114234
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 910112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Führen Sie präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit den farbcodierten Pufferflaschen durch.
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
  • Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
  • Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
  • Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
  • Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH-Pufferbeutel
Farbe Farblos
Beschreibung pH 12.46 Puffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
Zur Verwendung mit (Geräte) pH -Messgerät und Elektrode
pH 12,46 ± 0,03 pH
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 475 ml
Lösungstyp Pufferlösung
Zusammensetzung Wasser, Natriumhydroxid, Kaliumchlorid
Verpackung Flasche
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH 12.46 buffer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium chloride,sodium hydroxide
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.