Learn More
Essigsäure, Eisessig (Optima™), Fisher Chemical Artikelnummer.: 11994891
Essigsäure, Eisessig (Optima™), Fisher Chemical
Artikelnummer. 11994891
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Artikelnummer. 11994891
Marke: Fisher Chemical A465250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Jeder Flasche liegt ein Analysenzertifikat bei.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen   zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
pH 2,5
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 117 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2,1
Dampfdruck 1,52 kPa bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Eisessig (Optima™), Fisher Chemical >