Learn More
Essigsäure, Eisessig (Optima™), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Beskrivning
- Jeder Flasche liegt ein Analysenzertifikat bei.
- Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS
- Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
- Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
- Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
- Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Acetic Acid |
| pH | 2,5 |
| Schmelzpunkt | 16 °C |
| Siedepunkt | 117 °C |
| Farbe | Farblos |
| Strukturformel | CH3COOH |
| UN-Nummer | 2789 |
| Merck Index | 15, 54 |
| Formelmasse | 60.05 |
| Güte | OPTIMA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering