Learn More
Essigsäure (Eisessig) min. 99 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11375890
Essigsäure (Eisessig) min. 99 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11375890
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Artikelnummer. 11375890
Marke: Fisher Chemical A507P500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
pH 2,5
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 117 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2,1
Dampfdruck 1,52 kPa bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure (Eisessig) min. 99 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical >