Learn More
ACES, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10819020
ACES, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10819020
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10819020
Marke: Fisher BioReagents BP2935100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material ACES
CAS 7365-82-4
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung 293°C
pH 3.6 to 4.4
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Summenformel C4H10N2O4S
Verpackung Poly-Flasche
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) Min. 99,0%
Güte JustPURE™
Name des Produkts
ACES, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents >