Learn More
Thermo Scientific™ accuSpin™8C Tisch-Zentrifugen-Distanzstücke
Zubehör für die kleine accuSpin™ 8C-Zentrifuge
65.00 €
Specifications
Typ | Tischzentrifugendistanzstück |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | accuSpin™ 8C Tisch-Zentrifuge |
Beschreibung | Abstandshalter |
Enthält | Set von 8 |
Product Code | Brand | Länge (metrisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Länge (metrisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
15510141
|
Thermo Scientific™
75008817 |
2 cm | Grün |
65.00 €
8 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15520141
|
Thermo Scientific™
75008818 |
3 cm | Gelb |
65.00 €
8 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
Zubehör für Medifuge kleine Zentrifugen
Specifications
Tischzentrifugendistanzstück | |
accuSpin™ 8C Tisch-Zentrifuge | |
Abstandshalter | |
Set von 8 |