Learn More
Thermo Scientific™ accuSpin™8C Tisch-Zentrifugen-Distanzstücke
Zubehör für die kleine accuSpin™ 8C-Zentrifuge
Marke: Thermo Scientific™ 75008817
59.43 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör für Medifuge kleine Zentrifugen
Spezifikation
Tischzentrifugendistanzstück | |
Grün | |
Abstandshalter | |
Set von 8 |
accuSpin™ 8C Tisch-Zentrifuge | |
13 mL | |
2 cm |