Learn More
Thermo Scientific™ accuSpin™8C Tisch-Zentrifugen-Distanzstücke
Zubehör für die kleine accuSpin™ 8C-Zentrifuge
Marke: Thermo Scientific™ 75008818
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Zubehör für Medifuge kleine Zentrifugen
Spezifikation
Tischzentrifugendistanzstück | |
Gelb | |
Abstandshalter | |
Set von 8 |
accuSpin™ 8C Tisch-Zentrifuge | |
10 mL | |
3 cm |