missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
Marke: BINDER™ 8012-2493
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Spezifikation
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Access Port | |
50 mm |
Silicone | |
1 on Right Side |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Right
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur