Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Ein enzymatischer Verdau von Soja ohne Komponenten tierischen Ursprungs (AOF).
Marke: Gibco™ 211906
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für Zellkulturanwendungen entwickelt
- Nichttierische Herkunft
Spezifikation
LUO | |
Pulver | |
Flasche | |
Phytone™ | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Soja |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Trockenkulturmedien | |
Herstellung monoklonaler Antikörper für onkologische und rheumatologische Therapeutika, mikrobielle Zelltypen zur Herstellung von Tiergesundheitsimpfstoffen für Schweine, wie Clostridial-Impfstoffe | |
454 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Phytone™ Peptone > Menge: 454 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur