Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
Marke: BINDER™ 8012-2473
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spezifikation
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Access Port | |
30 mm |
Silicone | |
1 on Left Side |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Access Port > Access Port, 30 mm, Left
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur