Learn More
Molecular Probes™ AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit
AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit
Marke:  Molecular Probes™ A10389
242.01 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10389194
  • 363.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen AbC™ Anti-Ratte/Hamster Capture-Beads und 1 Fläschchen mit negativen Beads.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
6 μm
Durchflusszytometer
1 Kit
Oberfläche
Kompensations-Beads
Fluoreszent
beliebige Laser (UV bis 633/635)
Röhrchen
Raumtemperatur
CompenFlow™, Molecular Probes™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2482779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberA10389
Chargennummer2465810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2022 Catalog NumberA10389
Chargennummer2299814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2020 Catalog NumberA10389
Chargennummer2198570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2020 Catalog NumberA10389
Chargennummer2106395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2019 Catalog NumberA10389
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    0
    Stunden
    2
    Minuten
    22
    Sekunden
    51
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.