Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glasfaser-Scheibenfilter
Hochqualitäts-Filter für eine Vielzahl biologischer und Umweltverfahren.
78.55 € - 342.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 60 l/min/cm2 |
---|---|
Filtertyp | Borosilikatglas ohne Bindemittel |
Porengröße | 1 μm |
Sterilität | Unsteril |
Max. Temperatur (metrisch) | 550 °C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17174521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61631 |
47 mm |
90.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17164521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61630 |
25 mm |
250.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17184521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61632 |
50 mm |
78.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17124531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61663 |
76 mm |
111.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17114531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61652 |
37 mm |
216.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17104531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61635 |
142 mm |
342.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17194521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61633 |
102 mm |
167.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Typ A/E erfüllt die Anforderungen für Tests von Schwebstoffen, wie in der aktuellen Ausgabe der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser- und Abwasseranforderungen beschrieben.
- Reduziert Filtrationskosten und vorzeitiges Verstopfen beim Filtern schwer zu filternder oder stark kontaminierter Lösungen.
Spezifikation
60 l/min/cm2 | |
1 μm | |
550 °C |
Borosilikatglas ohne Bindemittel | |
Unsteril |