Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glasfaser-Scheibenfilter
Hochqualitäts-Filter für eine Vielzahl biologischer und Umweltverfahren.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 61632
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17184521
  • 78.55 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ A/E erfüllt die Anforderungen für Tests von Schwebstoffen, wie in der aktuellen Ausgabe der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser- und Abwasseranforderungen beschrieben.
  • Reduziert Filtrationskosten und vorzeitiges Verstopfen beim Filtern schwer zu filternder oder stark kontaminierter Lösungen.
Spezifikation
Spezifikation
60 l/min/cm2
1 μm
100/Packung
50 mm
Borosilikatglas ohne Bindemittel
Unsteril
550 °C