Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) A/E Glasfaser-Scheibenfilter
Hochqualitäts-Filter für eine Vielzahl biologischer und Umweltverfahren.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 61630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Typ A/E erfüllt die Anforderungen für Tests von Schwebstoffen, wie in der aktuellen Ausgabe der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser- und Abwasseranforderungen beschrieben.
- Reduziert Filtrationskosten und vorzeitiges Verstopfen beim Filtern schwer zu filternder oder stark kontaminierter Lösungen.
Spezifikation
60 l/min/cm2 | |
1 μm | |
500/Packung | |
25 mm |
Borosilikatglas ohne Bindemittel | |
Unsteril | |
550 °C |