Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, transparenten 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
101.00 € - 237.00 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | Glas, PTFE, Silikon |
Anzahl pro Packung | 100 |
Marking Spot | Ja |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | ColorSeal | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Septum | ColorSeal | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15220399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-34W |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | No | N/A | |||||||
12663595
|
Thermo Scientific™
MSCERT4015-135W |
Schwarz | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | No |
182.68 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15210399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-40W |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | Ja | N/A | |||||||
15358056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-30LVW |
Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | No | N/A | |||||||
15378056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-31LVW |
Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | No | N/A | |||||||
15328066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-36LVW |
Grau | Gebundenes transparentes PTFE/transparentes Silikon, vorgeschlitzt | Ja | N/A | |||||||
15338066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-37LVW |
Grau | Gebundenes transparentes PTFE/transparentes Silikon, vorgeschlitzt | Ja | N/A | |||||||
15318046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-69LV |
Schwarz | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | No | N/A | |||||||
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ National Kits mit zertifizierten Klarglasfläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Spezifikation
Transparent | |
Glas, PTFE, Silikon | |
100 | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.