Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, transparenten 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Marke:  Thermo Scientific™ MSCERT4015-135W
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12663595
  • 182.68 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ National Kits mit zertifizierten Klarglasfläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa 
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. 
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa 
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Transparent
No
100
Schraubverschluss
13-425
13/425 mm
Montiertes Kit, 13-425 Schraubfläschchen, 4 ml
Glas, PTFE, Silikon
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
4 ml
Kit mit montierten Schraubfläschchen
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, transparenten 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.