Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620
Artikelnummer. 15661258
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15661258
Marke: Abeba™ 39620/40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatisch und 5 Minuten lang bei 135°C autoklavierbar. Hohe Rutschfestigkeit. Waschen bei 60°C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Grün
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Grün
Größe 40
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 39620