Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0566/SP
115.49 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96-Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Thermo Scientific 96-Well-Dichtungsmatten sind für 96-Well-Lagerungsplatten konzipiert und in durchstechbaren oder autoklavierbaren Formaten erhältlich. Die runden oder quadratischen Matten sind aus thermoplastischem Elastomer gefertigt und für langfristige Lagerung geeignet.
Besondere Eigenschaften
- Runde oder quadratische Matten zum Verschließen von 96-Well-Lagerungsplatten
- Alphanumerische Gitterreferenzierung
- Geformt aus einem firmeneigenen thermoplastischen Elastomer für ein flexibles Design
- Geeignet für langfristige Lagerung
- In durchstechbaren oder autoklavierbaren Formaten erhältlich
Durchstechbare Version: - Lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO, Ethanol und Isopropanol)
- Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
- Erfordert 6N für Durchstechen
- Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
- Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
- Temperaturbereich: −20 °C bis +130 °C
Gefährlich: Nein
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
natürlich | |
CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
TPE | |
Autoklavierbar | |
50 | |
7mm | |
Zum Versiegeln von 96-Well Aufbewahrungsplatten sowie für die langfristige Lagerung | |
Plattenabdeckung | |
Keine | |
Ja | |
Rund | |
PCR-fähig |
Ja | |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Reinraum | |
96 | |
10 | |
50 Matten | |
96-well | |
Abgene™ | |
Ja | |
-20°bis +120 °C | |
Abgene 96 runde Wells |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30