Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0675
127.17 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96-Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Thermo Scientific 96-Well-Versiegelungsabdeckungen sind für 96-Well-Lagerplatten vorgesehen und sowohl im durchstechbaren als auch im autoklavierbaren Format erhältlich. Die runden oder quadratischen Abdeckungen bestehen aus Thermoplast-Elastomer und eigenen sich zur langfristigen Lagerung.
Besondere Merkmale
- Runde oder quadratische Abdeckungen zur Versiegelung von 96-Well-Lagerplatten
- Alphanumerische Gitterreferenzierung
- Aus firmeneigenem Thermoplast-Elastomer geformt, für flexibles Design
- Geeignet zur langfristigen Lagerung
- Erhältlich im autoklavierbaren oder durchstechbaren Format
Durchstechbare Variante: - Lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO, Ethanol und Isopropanol)
- Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
- Zum Durchstechen sind 6 N erforderlich
- Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
Autoklavierbare Variante: - Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
- Temperaturbereich: −20 °C bis +130 °C
Gefährlich: Nein
Lagerbedingung: Umgebungstemperatur
Spezifikation
natürlich | |
CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
TPE | |
Autoklavierbar | |
50 | |
8.4mm | |
Zum Versiegeln von 96-Well Aufbewahrungsplatten sowie für die langfristige Lagerung | |
Dichtungsmatte | |
Keine | |
Nein | |
Quadratisch | |
PCR-fähig |
Ja | |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Reinraum | |
96 | |
10 | |
-4 ° bis 266 °F | |
96-well | |
Abgene™ | |
Ja | |
-20 °C° bis +130 °C° | |
Abgene 96 quadratische Wells |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
22Minuten
14Sekunden
39 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
28Stunden
22Minuten
14Sekunden
39Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
45Stunden
22Minuten
14Sekunden
39