Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P124
337.45 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
- Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
- Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
- Probengewinnung und -lagerung
- Kombinatorische Chemie
- Flüssigphasen-Assay
- _X000D_
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln _X000D_
- Für Temperaturbereich von −80 °C bis +121 °C _X000D_
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen _X000D_
- _X000D_
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben _X000D_
- _X000D_
- Formate mit flachen und tiefen Wells _X000D_
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben _X000D_
Spezifikation
Standard | |
Webseal | |
Polypropylen | |
50 bis 1900 μl | |
Nicht beschichtet | |
Runder Boden (U-Well) | |
45 mm |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unsteril | |
2000 μl | |
50 Mikrotiterplatten | |
8 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.