Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Artikelnummer. p-6062418
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
145 μl
252 μl
1100 μl
2000 μl
Anzahl pro Packung:
100 Mikrotiterplatten
50 Mikrotiterplatten
60 Mikrotiterplatten
Wellform:
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 15884304
Marke: Thermo Scientific™ 60180P129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
  • Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
  • Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
  • Probengewinnung und -lagerung
  • Kombinatorische Chemie
  • Flüssigphasen-Assay
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Für Temperaturbereiche von −80 °C bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 4 bis 120 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 145 μl
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 100 Mikrotiterplatten
Höhe (metrisch) 15,5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.