Beschreibung
- Farbloses Ersatzglas
- Supravision Clean Beschichtung
- Geeignet für die Autoklavsterilisation
- UV-2-1.2-Schutz
Supravision Clean Beschichtung
- Innenseite: Autoklavierbar, chemisch beständig und beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest
- Ideal für sterile Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision Clean |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Replacement Lens |
Modell | Ultraschall CR |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Lens Material | Polycarbonat |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Labeling | 2C-1.2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9302 Ultrasonic CR Ersatzglas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur