Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with Integrated Glass Micro-Insert, Silanized
Universally compatible on almost all autosamplers
136.00 € - 156.00 €
Spezifikation
Beschreibung TopSert
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material TPX
Volumen (metrisch) 0.36 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11535924
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 14 1694
Bernsteinfarbig
136.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11595914
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 14 1265
Durchsichtig
156.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5 mL vials, as for instance 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
  • Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Spezifikation
Spezifikation
TopSert
TPX
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
<1 μl
Flachboden
100
Nein
11.6 mm
0.36 ml
Kurzgewinde
Konischer integrierter Einsatz
0,2 ml
32 mm
ND9
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with Integrated Glass Micro-Insert, Silanized