Learn More
9,10-Diphenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10529430
9,10-Diphenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529430
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10529430
Marke: Thermo Scientific Acros 117200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1499-10-1
Summenformel C26H18
Molekulargewicht (g/mol) 330.43
MDL-Nummer MFCD00001253
InChI-Schlüssel FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC-Name 9,10-Diphenylanthracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9, 10-Diphenylanthracene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 05,747
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 9,10-Diphenylanthracene
Name des Produkts
9,10-Diphenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >