Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |