Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
448.90 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Kat.-Nr.: FB4220
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
- Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 120 μm | |
20 bis 250 ml | |
0,5 Zoll | |
13 mm | |
Austauschspitze |
Sonde | |
0,5 in. | |
1,27 cm | |
Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator | |
Austauschbare Spitze |