Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Beschreibung
- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
Cremefarben, Rot | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
4 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,5 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Silikon-/PTFE-Creme/rot ,1.5 mm-Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur