Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Cremefarben, Rot
Dunkelblau, Weiß
Durchsichtig lackiert
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,25 mm
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,3mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Rot, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |