Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Beschreibung
- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
Rot | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
4 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31