Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.
Marke: Fisherbrand™ 08 03 0884
Beschreibung
- Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
Dunkelblau, Weiß | |
Aluminium | |
100 | |
Klemme |
4 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,3mm |