Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
42.70 € - 234.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Harz |
Format | Farbband mit offenem Kern |
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15678668
|
Brady™
622269 |
12.7 mm | 74 m | 110 mm | BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker |
45.70 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11573175
|
Brady™
250077 |
25.4 mm | 110 m | 110 mm | THT 25 mm Core Printer |
234.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11538724
|
Brady™
236013 |
25.4 mm | 300 m | 60 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker |
42.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11528724
|
Brady™
236012 |
25.4 mm | 300 m | 90 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer |
96.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11548724
|
Brady™
236014 |
25.4 mm | 300 m | 110 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer |
119.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11558724
|
Brady™
236015 |
25.4 mm | 300 m | 114 mm | BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer |
123.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11568724
|
Brady™
236016 |
25.4 mm | 300 m | 170 mm | BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer |
183.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
Farbband mit offenem Kern | |
2011/65/EU und 2015/863 |