Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
Marke: Brady™ 236016
173.85 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spezifikation
Blau | |
Harz | |
6.7 in. | |
170 mm | |
25.4 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 |
BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, THT 76 mm Core Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in. | |
Farbband mit offenem Kern |